Tlačiť
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7433B-25G PC7433B-5G
APOSPC7433B-25GEA 175.05 EUR
APOSPC7433B-25G APOSPC7433B-5G
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00204176
Číslo CAS: 3832-55-1