Tlačiť
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7430-100G PC7430-25G PC7430-250G
APOSPC7430-100GEA 766.55 EUR
APOSPC7430-100G APOSPC7430-25G APOSPC7430-250G
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Vzorec: CClF₃O₂S
Teplota varu: 29…32 °C
Hustota: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007451
Číslo CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
OSN: 3265
ADR: 8,II