Tlačiť
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7428-1G PC7428-5G
APOSPC7428-1GEA 81.43 EUR
APOSPC7428-1G APOSPC7428-5G
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Teplota tavenia: 112…118 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06200705
Číslo CAS: 870718-07-3