Tlačiť
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7427-1G PC7427-25G PC7427-5G
APOSPC7427-1GEA 56.56 EUR
APOSPC7427-1G APOSPC7427-25G APOSPC7427-5G
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258773
Číslo CAS: 929000-62-4