Tlačiť
Trifluoromethanesulphonic anhydride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Triflic anhydride
PC7420-250G PC7420-1KG PC7420-500G
APOSPC7420-250GEA 144.6 EUR
APOSPC7420-250G APOSPC7420-1KG APOSPC7420-500G
Trifluoromethanesulphonic anhydride 99%
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Vzorec: C₂F₆O₅S₂
Mw: 282.14
Teplota varu: 81…83 °C
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1.677 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000408
Číslo CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
OSN: 3265
ADR: 8 II