Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7418-1G PC7418-5G PC7418-10G PC7418-25G
APOSPC7418-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7418-1G APOSPC7418-5G APOSPC7418-10G APOSPC7418-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Mw: 224.11 g/mol
Teplota tavenia: 86…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660161
Číslo CAS: 886496-49-7