Tlačiť
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7413-100G PC7413-25G PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA 137.99 EUR
APOSPC7413-100G APOSPC7413-25G APOSPC7413-5G
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃I
Teplota tavenia: 70…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672935
Číslo CAS: 364-12-5