Tlačiť
3-Bromo-5-fluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7412-100G PC7412-25G PC7412-5G
APOSPC7412-100GEA 136.78 EUR
APOSPC7412-100G APOSPC7412-25G APOSPC7412-5G
3-Bromo-5-fluorotoluene 98%
3-Bromo-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Teplota varu: 63…66 °C/2mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861195
Číslo CAS: 202865-83-6