Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7404-1G PC7404-5G PC7404-10G
APOSPC7404-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7404-1G APOSPC7404-5G APOSPC7404-10G
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Teplota tavenia: 32…36 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861196
Číslo CAS: 202865-77-8