Tlačiť
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7398-25G PC7398-5G
APOSPC7398-25GEA 44.93 EUR
APOSPC7398-25G APOSPC7398-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota tavenia: 51…56 °C
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00142872
Číslo CAS: 94569-84-3