Tlačiť
2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7394-100G PC7394-25G
APOSPC7394-100GEA 78.22 EUR
APOSPC7394-100G APOSPC7394-25G
2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
Teplota varu: 109…110 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 42…47 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070750
Číslo CAS: 1003-99-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III