Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7381-100G PC7381-25G PC7381-5G
APOSPC7381-100GEA 122.74 EUR
APOSPC7381-100G APOSPC7381-25G APOSPC7381-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
Teplota tavenia: 30…35 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143265
Číslo CAS: 188582-62-9