Tlačiť
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7379-100G PC7379-25G PC7379-5G
APOSPC7379-100GEA 168.47 EUR
APOSPC7379-100G APOSPC7379-25G APOSPC7379-5G
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
Teplota varu: 80 °C/0,5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143093
Číslo CAS: 77771-03-0