Tlačiť
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC7376-100G PC7376-500G PC7376-1KG
APOSPC7376-100GEA 43.26 EUR
APOSPC7376-100G APOSPC7376-500G APOSPC7376-1KG
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
Useful reagent for introduction of trifluoroethyl group.
Vzorec: C₉H₉F₃O₃S
Mw: 254.23
Teplota varu: 87…92 °C/0.1mmHg
Teplota tavenia: 36…38 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000443
Číslo CAS: 433-06-7
EINECS: 207-085-5