Tlačiť
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol, (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7372-25G PC7372-5G
APOSPC7372-25GEA 79.82 EUR
APOSPC7372-25G APOSPC7372-5G
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
Teplota tavenia: 68…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672925
Číslo CAS: 229027-89-8