Tlačiť
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7371-100G PC7371-25G PC7371-500G
APOSPC7371-100GEA 108.15 EUR
APOSPC7371-100G APOSPC7371-25G APOSPC7371-500G
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
Mw: 200.01
Teplota tavenia: 77…78 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672924
Číslo CAS: 36282-26-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III