Tlačiť
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7370-100G PC7370-250G PC7370-25G
APOSPC7370-100GEA 132.77 EUR
APOSPC7370-100G APOSPC7370-250G APOSPC7370-25G
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
1,1,1-Trifluoroiodoethane
Vzorec: C₂H₂F₃I
Teplota varu: 53…55 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001082
Číslo CAS: 353-83-3
EINECS: 206-541-0