Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7363-10G PC7363-1G PC7363-5G
APOSPC7363-10GEA 503.5 EUR
APOSPC7363-10G APOSPC7363-1G APOSPC7363-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660159
Číslo CAS: 86256-48-6