Tlačiť
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-3'-trifluoromethoxyacetophenone, 3-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7362-1G PC7362-25G PC7362-5G
APOSPC7362-1GEA 58.16 EUR
APOSPC7362-1G APOSPC7362-25G APOSPC7362-5G
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
Mw: 283.0400 g/mol
Teplota varu: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094425
Číslo CAS: 237386-01-5
OSN: 3265
ADR: 8 III