Tlačiť
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7353-1G PC7353-25G PC7353-5G
APOSPC7353-1GEA 34.9 EUR
APOSPC7353-1G APOSPC7353-25G APOSPC7353-5G
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Pentafluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇F₈O₃S
Teplota varu: 81 °C/38mmHg
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784319
Číslo CAS: 60129-85-3
OSN: 3265
ADR: 8,III