Tlačiť
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline
PC7349-1G PC7349-250MG PC7349-5G
APOSPC7349-1GEA 116.33 EUR
APOSPC7349-1G APOSPC7349-250MG APOSPC7349-5G
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₁₀FNO₂
Teplota tavenia: 47…49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12547861
Číslo CAS: 195136-65-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III