Tlačiť
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7339-1G PC7339-250MG
APOSPC7339-1GEA 33.41 EUR
APOSPC7339-1G APOSPC7339-250MG
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Mw: 166.11
Teplota tavenia: 69…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00277447
Číslo CAS: 80517-21-1