Tlačiť
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
PC7336-1G PC7336-10G PC7336-5G
APOSPC7336-1GEA 142 EUR
APOSPC7336-1G APOSPC7336-10G APOSPC7336-5G
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanol
Vzorec: C₁₂H₁₆F₃N₃O
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203918
Číslo CAS: 215434-37-0