Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7321-1G PC7321-25G PC7321-5G
APOSPC7321-1GEA 59.68 EUR
APOSPC7321-1G APOSPC7321-25G APOSPC7321-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₃F₆N
Mw: 239.12
Teplota varu: 194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094423
Číslo CAS: 51012-27-2
OSN: 3276
ADR: 6.1 III