Tlačiť
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
PC7316-100G PC7316-25G
APOSPC7316-100GEA 74.9 EUR
APOSPC7316-100G APOSPC7316-25G
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
Mw: 154.09
Teplota varu: 46 °C/125mmHg
Hustota: 1.216 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000444
Číslo CAS: 407-47-6
OSN: 1993
ADR: 3 II