Tlačiť
2,2,2-Trifluorethanol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoro Ethanol, TFE
PC7310-1KG PC7310-2.5KG PC7310-250G
APOSPC7310-1KGEA 109.51 EUR
APOSPC7310-1KG APOSPC7310-2.5KG APOSPC7310-250G
2,2,2-Trifluorethanol 99%
2,2,2-Trifluoroethanol
Vzorec: C₂H₃F₃O
Teplota varu: 74…75 °C
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004672
Číslo CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
OSN: 1986
ADR: 3+6.1,III