Tlačiť
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
PC7302-1G PC7302-5G PC7302-25G
APOSPC7302-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7302-1G APOSPC7302-5G APOSPC7302-25G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Vzorec: C₅H₅FN₂O₂
Teplota tavenia: 204…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03265437
Číslo CAS: 1480-96-2