Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7297-1G PC7297-5G
APOSPC7297-1GEA 46.47 EUR
APOSPC7297-1G APOSPC7297-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Mw: 205.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660253
Číslo CAS: 886501-14-0
OSN: 3276
ADR: 6.1 III