Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7295-25G PC7295-5G
APOSPC7295-25GEA 36.45 EUR
APOSPC7295-25G APOSPC7295-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Mw: 269.02 g/mol
Teplota tavenia: 133…135 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412186
Číslo CAS: 328-67-6