Tlačiť
1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7291F-5G PC7291F-25G
APOSPC7291F-5GEA 421.98 EUR
APOSPC7291F-5G APOSPC7291F-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
1,1,1-Trifluoro-2-butene
Vzorec: C₄H₅F₃
Teplota varu: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082625
Číslo CAS: 406-39-3
OSN: 3161
ADR: 2.1,