Tlačiť
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7289T-100G PC7289T-25G
APOSPC7289T-100GEA 566.39 EUR
APOSPC7289T-100G APOSPC7289T-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Vzorec: C₄H₅F₃O
Teplota varu: 44…45 °C
Hustota: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190641
Číslo CAS: 381-88-4
OSN: 1224
ADR: 3,II