Tlačiť
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7289-25G PC7289-5G PC7289-1G
APOSPC7289-25GEA 331.73 EUR
APOSPC7289-25G APOSPC7289-5G APOSPC7289-1G
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Vzorec: C₄H₇F₃O
Teplota varu: 122…125 °C
Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041483
Číslo CAS: 461-18-7
OSN: 1987
ADR: 3,III