Tlačiť
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene, α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluene
PC7285V-25G PC7285V-5G PC7285V-100G
APOSPC7285V-25GEA 109.35 EUR
APOSPC7285V-25G APOSPC7285V-5G APOSPC7285V-100G
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide 98%
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Mw: 225.01
Teplota varu: 44…46 °C/1mmHg
Hustota: 1.689 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65.6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083528
Číslo CAS: 220141-72-0
OSN: 3265
ADR: 8 II