Tlačiť
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
PC7285S-100G PC7285S-25G PC7285S-500G PC7285S-1KG
APOSPC7285S-100GEA 232.25 EUR
APOSPC7285S-100G APOSPC7285S-25G APOSPC7285S-500G APOSPC7285S-1KG
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90,6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061209
Číslo CAS: 157911-56-3
OSN: 3265
ADR: 8,II