Tlačiť
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-2,3,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,4-trifluorobenzene
PC7285P-25G PC7285P-5G
APOSPC7285P-25GEA 216.21 EUR
APOSPC7285P-25G APOSPC7285P-5G
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Teplota varu: 114 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00061208
Číslo CAS: 151412-02-1
OSN: 3265
ADR: 8,II