Tlačiť
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7285L-25G PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA 131.17 EUR
APOSPC7285L-25G APOSPC7285L-5G
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅F₃O
Teplota tavenia: 29,6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083551
Číslo CAS: 144284-24-2