Tlačiť
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
PC7285H-5G PC7285H-25G PC7285H-100G
APOSPC7285H-5GEA 24.95 EUR
APOSPC7285H-5G APOSPC7285H-25G APOSPC7285H-100G
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂ClF₃O
Teplota varu: 167…168 °C
Hustota: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070810
Číslo CAS: 79538-29-7
OSN: 3265
ADR: 8,II