Tlačiť
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,5-trifluorobenzoylchloride
PC7285G-100G PC7285G-25G PC7285G-5G
APOSPC7285G-100GEA 212.19 EUR
APOSPC7285G-100G APOSPC7285G-25G APOSPC7285G-5G
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂ClF₃O
Teplota varu: 85 °C/17mmHg
Hustota: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061204
Číslo CAS: 88419-56-1
OSN: 3265
ADR: 8,II