Tlačiť
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7285C-25G PC7285C-50G PC7285C-5G
APOSPC7285C-25GEA 323.71 EUR
APOSPC7285C-25G APOSPC7285C-50G APOSPC7285C-5G
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂ClF₃O
Teplota varu: 180…182 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061203
Číslo CAS: 189807-20-3
OSN: 3265
ADR: 8,II