Tlačiť
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,4-trifluorobenzoylchloride
PC7285-100G PC7285-25G PC7285-5G
APOSPC7285-100GEA 489.37 EUR
APOSPC7285-100G APOSPC7285-25G APOSPC7285-5G
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂ClF₃O
Teplota varu: 143…144 °C/130mmHg
Hustota: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075078
Číslo CAS: 157373-08-5
OSN: 3265
ADR: 8,II