Tlačiť
3,4,5-Trifluorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7283T-25G PC7283T-100G
APOSPC7283T-25GEA 28.28 EUR
APOSPC7283T-25G APOSPC7283T-100G
3,4,5-Trifluorobenzonitrile 97%
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
Teplota varu: 72…73 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 45…47 °C
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074948
Číslo CAS: 134227-45-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III