Tlačiť
2,4,6-Trifluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7283R-100G PC7283R-25G PC7283R-5G
APOSPC7283R-100GEA 176.49 EUR
APOSPC7283R-100G APOSPC7283R-25G APOSPC7283R-5G
2,4,6-Trifluorobenzonitrile 98%
2,4,6-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
Mw: 157.09
Teplota varu: 179 °C
Teplota tavenia: 55…63 °C
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042399
Číslo CAS: 96606-37-0
OSN: 3439
ADR: 6.1 III