Tlačiť
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7283M-100G PC7283M-25G PC7283M-5G PC7283M-500G
APOSPC7283M-100GEA 208.58 EUR
APOSPC7283M-100G APOSPC7283M-25G APOSPC7283M-5G APOSPC7283M-500G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 99%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
Teplota varu: 168…170 °C
Hustota: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013289
Číslo CAS: 98349-22-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III