Tlačiť
2,3,6-Trifluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7283F-25G PC7283F-5G PC7283F-1G
APOSPC7283F-25GEA 375.45 EUR
APOSPC7283F-25G APOSPC7283F-5G APOSPC7283F-1G
2,3,6-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,6-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
Teplota varu: 179 °C
Hustota: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012287
Číslo CAS: 136514-17-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III