Tlačiť
3,4,5-Trifluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7283-25G PC7283-100G PC7283-500G
APOSPC7283-25GEA 33.13 EUR
APOSPC7283-25G APOSPC7283-100G APOSPC7283-500G
3,4,5-Trifluorobenzoic acid 98%
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Mw: 176.09
Teplota varu: 237
Teplota tavenia: 97…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074962
Číslo CAS: 121602-93-5