Tlačiť
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7282-25G PC7282-100G PC7282-250G PC7282-500G
APOSPC7282-25GEA 68.1 EUR
APOSPC7282-25G APOSPC7282-100G APOSPC7282-250G APOSPC7282-500G
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Mw: 176.09
Teplota varu: 237
Teplota tavenia: 143…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042398
Číslo CAS: 28314-80-9