Tlačiť
2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7281Z-100G PC7281Z-250G PC7281Z-25G
APOSPC7281Z-100GEA 58.08 EUR
APOSPC7281Z-100G APOSPC7281Z-250G APOSPC7281Z-25G
2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Mw: 176.09
Teplota varu: 237
Teplota tavenia: 98…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013306
Číslo CAS: 446-17-3