Tlačiť
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,4-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7281-25G PC7281-5G PC7281-10G
APOSPC7281-25GEA 68.19 EUR
APOSPC7281-25G APOSPC7281-5G APOSPC7281-10G
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂ClF₃O₂S
Teplota varu: 234…246 °C
Hustota: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00102573
Číslo CAS: 175278-08-7
OSN: 3265
ADR: 8,II