Tlačiť
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Ethoxy-2,6-difluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-2,6-difluorobenzeneboronic acid
PC7272-1G PC7272-5G
APOSPC7272-1GEA 99.88 EUR
APOSPC7272-1G APOSPC7272-5G
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BF₂O₃
Teplota tavenia: 76…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369735
Číslo CAS: 849062-00-6