Tlačiť
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-4-(propylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC7267-1G PC7267-5G
APOSPC7267-1GEA 255.96 EUR
APOSPC7267-1G APOSPC7267-5G
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BFNO₃
Mw: 225.0300 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09258737
Číslo CAS: 874289-15-3